Learn More
Falcon™ Provette in polipropilene a fondo sferico
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-196968 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
14 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
Imballaggio:
25/Pk.; 500/Cs.
25/conf., 500/scatola
Individually wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Imballaggio unitSize
10384641 14 mL 100 mm Individually wrapped pezzi 500
10314791 5 ml 75 mm 25/conf., 500/scatola pezzi 500
10110101 14 mL 100 mm 25/Pk.; 500/Cs. pezzi 500
12338749 14 mL 100 mm 25/Pk.; 500/Cs. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10384641 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 352006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene, per la massima resistenza chimica e termica. Le provette in polipropilene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono testate per centrifugazioni da 3000 x g.
  • Widely used and referenced in laboratory protocols
  • Dual position snap-cap prevents sample loss with ease of handling
  • Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352002 nonsterile)
The foundation for consistent research results
  • Provide reliable containment of laboratory fluid samples
  • Polypropylene tubes are best suited for applications requiring greater thermal and chemical stability
  • Dual-position snap caps, heavier gauge walls, and unique construction provide a secure, positive seal
  • Medical-style packaging materials
  • 3,000 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. Tubes used with organic solvents at temperatures below 0°C may have lower RCF ratings.)
  • 17 x 100 mm tubes have blue printed graduations and white writing patch
  • Tube dimensions and volumes are approximate
Order Info
I tappi a scatto sono disponibili anche separatamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Natural
Materiale chiusura Polietilene
Colore Clear
Descrizione 3000 x G
Capacità (sistema metrico) 14 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polypropylene
Monouso Single-use
Include Snap cap, writing patch
Imballaggio Individually wrapped
Sterilità Sterile
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Tipo di chiusura Snap Cap
Product Type Test Tube