Learn More
Falcon™ Provette in polistirene a fondo sferico
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10694331 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
8 ml
14 mL
16 mL
19 mL
Tipo di chiusura:
Not Included
Screw Cap
Senza
Snap Cap
Sì; A scatto
Sì; A vite
Tappo a pressione
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sterili
Imballaggio:
1000/cassa
Bag of 125, 1000/Cs.
Bag of 25, 500/Cs.
Confez. singolarmente, 500/Cs.
Individually wrapped, 500/Cs.
Sacchetto da 125, 1000/contenitore
Sfuse, 1000/confezione
Unit Size:
pezzi 1000
pezzi 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Sterilità Imballaggio unitSize
10694331 19 mL Screw Cap Sterile Individually wrapped, 500/Cs. pezzi 500
12678475 16 mL Screw Cap Sterile Individually wrapped, 500/Cs. pezzi 500
10769861 16 mL Screw Cap Sterile Bag of 125, 1000/Cs. pezzi 1000
10186360 5 ml Senza Non sterile Sfuse, 1000/confezione pezzi 1000
10100151 5 ml Sterile Bag of 25, 500/Cs. pezzi 500
10568531 14 mL Tappo a pressione Sterili Bag of 25, 500/Cs. pezzi 500
10252421 14 mL Tappo a pressione Sterili Bag of 25, 500/Cs. pezzi 500
10186400 5 ml Sì; A scatto Sterile Sacchetto da 125, 1000/contenitore pezzi 1000
10222901 8 ml Sì; A vite Sterile Sacchetto da 125, 1000/contenitore pezzi 1000
10481751 14 mL Sterile Sacchetto da 125, 1000/contenitore pezzi 1000
10579511 5 ml Senza Sterile 1000/cassa pezzi 1000
10088710 5 ml Sì; A scatto Sterile Confez. singolarmente, 500/Cs. pezzi 500
10408851 14 mL Not Included Sterile Bag of 125, 1000/Cs. pezzi 1000
10769331 14 mL Snap Cap Sterile Individually wrapped, 500/Cs. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 10694331 Supplier Falcon™ Supplier No. 352045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    224.15€ / pezzi 500
    Risparmia 15.85€
    6% Sconto
View all promotions
Spedizione stimata: 21-08-2026
Add to basket
Add to basket
In polistirene otticamente trasparente per facilitare la visione dei campioni. Le provette in polistirene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono largamente utilizzate e citate nei protocolli di laboratorio.
  • Largamente utilizzata e citata nei protocolli di laboratorio
  • Dual position snap-cap prevents sample loss with ease of handling
  • Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352008 nonsterile)
The foundation for consistent research results
  • Provide reliable containment of laboratory fluid samples
  • Polystyrene tubes are best suited for procedures requiring high optical clarity
  • Dual-position snap caps, heavier gauge walls, and unique construction provide a secure, positive seal
  • Medical-style packaging materials
  • 1,400 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. °
  • Tube dimensions and volumes are approximate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore chiusura Black
Colore Clear
Descrizione 1400 x G
Capacità (sistema metrico) 19 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Polystyrene
Monouso Single-use
Include Screw cap
Imballaggio Individually wrapped, 500/Cs.
Sterilità Sterile
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Test Tube