Learn More
Falcon™ Pipette sierologiche
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10702541 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 ml
5 ml
10 mL
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
0.25 ml
0.5 ml
1 ml
Graduazioni negative:
0.4 ml
0.8 ml
2.5 ml
3 ml
7 ml
10 ml
11 ml
Colore:
Blu
Giallo
Nero
Rosso
Verde
Viola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Graduazioni negative Colore Dimensione della confezione
10702541 50 ml 1 ml 10 ml Nero pezzi 100
10024420 25 ml 0.25 ml 7 ml Viola pezzi 200
11513630 1 mL 0.01 ml 0.4 ml Giallo pezzi 1000
10742191 2 ml 0.01 ml 0.8 ml Verde pezzi 1000
10156420 5 ml 0.1 ml 2.5 ml Blu pezzi 200
10608261 10 mL 0.1 ml 3 ml Rosso pezzi 200
11533630 25 ml 0.5 ml 11 ml Viola pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10702541 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 356550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    194.08€ / pezzi 100
    Risparmia 13.92€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Caratterizzate da stampe particolarmente ruvide, scure e facili da leggere, con graduazioni inverse e negative. Le pipette sierologiche Corning™ Falcon™ sono imballate singolarmente in confezioni termoformate interamente in plastica Advantage™.
  • Polystyrene, disposable pipets for tissue culture, bacteriological, and research applications
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Noncytotoxic, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL
  • BSE/TSE-free
  • Negative graduations for extra capacity
  • Reverse graduations (except 1 mL)
  • Color-coded package and markings for ease of identification
  • Polyester plug to help prevent overfill
  • Accurate ±2% at full volume (excluding 1 and 2 mL)
Graduation alignment system
The pipet graduation alignment system is a fast and simple way to bring graduations to your line of sight. Simply pop open or peel back the top of the pipet package and line up the pipettor before completely removing the pipet from its wrapping. When you remove the pipet from its package, the graduations should face you every time.
Compliance
Calibrate per l'erogazione/blow-out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Spina aspiratore Yes
Coefficiente di variazione 0.015
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Tissue Culture, Diagnostics, Liquid Handling
Graduato Sì
Graduazioni 1 ml
Graduation Type Negative Graduations, Reverse Graduations
Graduazioni negative 10 ml
Stile punta Standard
Tolleranza ±3%
Tipo di imballaggio Confezioni singole
Volume (sistema imperiale) 1.69 oz.
Colore Nero
Volume (sistema metrico) 50 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Sì