Learn More
Falcon™ Pipette sierologiche, pezzi sfusi
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10797241 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 ml
0.25 ml
Graduazioni negative:
0.4 ml
0.8 mL
2.5 ml
3 ml
7 ml
Colore:
Blu
Giallo
Green
Rosso
Viola
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Graduazioni negative Colore Dimensione della confezione
10797241 2 mL 0.01 mL 0.8 mL Green pezzi 1000
10614161 1 ml 0.1 ml 0.4 ml Giallo pezzi 1000
10151351 25 ml 0.25 ml 7 ml Viola pezzi 200
10614511 10 ml 0.1 ml 3 ml Rosso pezzi 500
10243091 5 ml 0.1 ml 2.5 ml Blu pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10797241 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 357508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    141.76€ / pezzi 1000
    Risparmia 141.24€
    49% Sconto
In stock
Le pipette codificate a colori agevolano la selezione del formato corretto. Le pipette sierologiche Corning™ Falcon™ confezionate in stock sono ideali per colture tissutali o soluzioni atossiche.
  • Polystyrene, disposable pipets for tissue culture, bacteriological, and research applications
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Noncytotoxic, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL
  • BSE/TSE-free
  • Negative graduations for extra capacity
  • Reverse graduations (except 1 mL)
  • Color-coded package and markings for ease of identification
  • Polyester plug to help prevent overfill
  • Accurate ±2% at full volume (excluding 1 and 2 mL)
Graduation alignment system
The pipet graduation alignment system is a fast and simple way to bring graduations to your line of sight. Simply pop open or peel back the top of the pipet package and line up the pipettor before completely removing the pipet from its wrapping. When you remove the pipet from its package, the graduations should face you every time.
Compliance
Calibrate per l'erogazione/blow-out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±3%
Spina aspiratore Yes
Coefficiente di variazione 1.5%
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) For tissue culture usage or any non toxic solution
Graduato Sì
Colore graduazione Blue
Graduazioni 0.01 mL
Graduation Type Negative and Reverse
Graduazioni negative 0.8 mL
Quantità 1000/Cs.
Stile punta Standard
Tolleranza ±0.04%
Tipo di imballaggio Bulk
Colore Green
Volume (sistema metrico) 2 mL
Tipo Serological Pipet, Single-use