Learn More
Falcon™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Codice prodotto. 10498652 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10498652 White pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10498652 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353296
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    282.33€ / pezzi 50
    Risparmia 80.67€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color:White; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
  • Crystal-grade virgin polystyrene
  • Nonpyrogenic
  • Standard tissue culture (TC)_treated
  • Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
  • Individual trays are PET (Code 1) and recyclable.
  • Falcon 96-well microplates are compatible with automation systems and meet standard ANSI/SBS footprint dimensions for microplates
  • Working volume of Media is 0.1-0.2 mL
Order Info
Bulk packaged five per tray
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.25 cm2
Matrice 8 x 12
Imballaggio 5/Pk., 50/Cs.
Binding Type TC-Treated
Colore White
Product Type Tissue Culture Plate
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 50 to 200 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Total Volume (Metric) Well 300 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Quantità 50/Cs.