Learn More
Falcon™ Contenitori sterili per campioni
Codice prodotto. 10100881 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
110 mL
220 mL
Closure Included:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Closure Included unitSize
10100881 220 mL pezzi 100
10153862 220 mL No pezzi 500
10002922 110 mL No pezzi 500
10190871 110 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10100881 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 354015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    108.71€ / pezzi 100
    Risparmia 8.29€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene trasparente per garantire resistenza e visibilità. I contenitori sterili per campioni Corning Falcon™ sono ideali per la raccolta di campioni.
  • Sterile, disposable polypropylene containers provide secure sample containment
  • Available in 4 1/2 oz. (110 mL) and 8 oz. (220 mL) sizes both with and without matching lids
  • Feature molded-in graduations for easy measurements
  • Graduated in ounces and milliliters to provide convenient, single-use, timesaving containers for collection, transportation, and storage of a wide variety of specimens
  • Inert and chemically resistant to commonly used laboratory reagents at room temperature
  • Features
    Sterile
  • 4 1/4 oz. graduations from 1/2 oz. to 4 1/2 oz. in 1/4 oz. increments and from 20 mL to 110 mL in 10 mL increments
  • 8 oz. size graduated from 1/4 oz. to 8 oz. in 1/4 oz. increments and from 20 mL to 220 mL in 10 mL increments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Closure Included
Graduated
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 220 mL
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 1/Pk.