Learn More
Falcon™ Contenitori sterili per campioni
Codice prodotto. 10190871 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
110 mL
220 mL
Closure Included:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Closure Included Dimensione della confezione
10190871 110 mL Sì pezzi 100
10100881 220 mL Sì pezzi 100
10153862 220 mL No pezzi 500
10002922 110 mL No pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10190871 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 354013
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene trasparente per garantire resistenza e visibilità. I contenitori sterili per campioni Corning Falcon™ sono ideali per la raccolta di campioni.
  • Sterile, disposable polypropylene containers provide secure sample containment
  • Available in 4 1/2 oz. (110 mL) and 8 oz. (220 mL) sizes both with and without matching lids
  • Feature molded-in graduations for easy measurements
  • Graduated in ounces and milliliters to provide convenient, single-use, timesaving containers for collection, transportation, and storage of a wide variety of specimens
  • Inert and chemically resistant to commonly used laboratory reagents at room temperature
  • Features
    Sterile
  • 4 1/4 oz. graduations from 1/2 oz. to 4 1/2 oz. in 1/4 oz. increments and from 20 mL to 110 mL in 10 mL increments
  • 8 oz. size graduated from 1/4 oz. to 8 oz. in 1/4 oz. increments and from 20 mL to 220 mL in 10 mL increments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Closure Included Sì
Graduated Sì
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 110 mL
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 1/Pk.