Learn More
Falcon™ Bacteriological Petri Dishes with Lid
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10729861 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10729861 50 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10729861 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 351006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il coperchio ermetico abbinato riduce al minimo la disidratazione dei campioni
These bacteriological Petri dishes are not tissue culture treated for cell attachment; for applications where cell attachment is not desired. Made from crystal-grade polystyrene for optical clarity. Surface is hydrophobic.
  • Struttura in polistirene resistente, otticamente limpido
  • Sterile e usa e getta
Order Info
Confezione da 20 per custodia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Area di coltura 11.87 cm2
Monouso
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non-treated
Tipo Cell Culture Petri Dish
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Imballaggio Manicotto
Quantità 20/custodia
Altezza (sistema metrico) 9 mm
Diametro (sistema metrico) 50 mm