Learn More
Falcon™ Piastre per colture di tessuti
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10626491 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
3.8 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 36
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Dimensione della confezione
10626491 3.8 cm2 pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10626491 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    96.92€ / pezzi 36
    Risparmia 36.08€
    27% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Constructed of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility. Falcon™ Polystyrene Microplates are available with tissue culture-treated and nontreated surfaces.
Available with tissue culture-treated and nontreated surfaces. Made of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility.
  • Versatility of plate colors to suit various detection methods
  • Crystal-grade virgin polystyrene
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
  • Non-treated polystyrene, standard tissue culture (TC), and Corning™ PrimariaTM surface treatments available
  • Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
  • Individual and Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
  • Growth area and volume are nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matrice 3 x 4
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 6 ml
Colore Trasparente
Area di coltura 3.8 cm2
Materiale Polistirene
Forma Rectangular
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Micropiastra per colture cellulari
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 1.5 a 2.2 ml
Conteggio pozzetti 12
Include Lid
N. per custodia 36/Cs.
N. per confezione 6/Pk.
Imballaggio Inner packs of 6
Quantità 6/sacchetto, 36/contenitore