Learn More
Falcon™ Piastre per colture di tessuti
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10284901 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
9.6 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Dimensione della confezione
10284901 9.6 cm2 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10284901 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 351146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.84€
    126.72€ / pezzi 50
    Risparmia 19.12€
    13% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Constructed of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility. Falcon™ Polystyrene Microplates are available with tissue culture-treated and nontreated surfaces.
In polistirene vergine trasparente per la massima visibilità. Le micropiastre in polistirene Corning™ Falcon™ sono disponibili con superfici non trattate o trattate per la coltura di tessuti.
  • Choose tissue culture-treated or nontreated surfaces
  • Nontreated growth surface is more hydrophobic than tissue culture surface and is similiar to the surface of a bacteriological Petri dish
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Lid design permits stable stacking on benchtop or in incubator
  • All plates (except 08-772-2A and 08-772-16) have patented “labyrinth” lid that reduces evaporation of media from wells, minimizes the risk of contamination
  • Deep skirt and serrated edge permit a firmer grip for plate manipulation
  • Exceptional optical clarity allows for visualization of all cell monolayers
  • Frosted writing ends provide clear writing area for quick identification
  • All plates and lids are suitable for both manual and automated handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matrice 2 x 3
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 15.5 ml
Colore Trasparente
Area di coltura 9.6 cm2
Materiale Polistirene
Forma Rectangular
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non-treated
Tipo Micropiastra per colture cellulari
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 1.5 a 2.2 ml
Conteggio pozzetti 6
Include Lid
Imballaggio Individually Wrapped
Quantità 1/vassoio, 50/confezione