Descrizione
- Secure stacking provides stability from accidental tips or spills
- Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/ mL
- Volumetric graduations and writing patch
- Vented caps incorporate a 0.2 μm hydrophobic membrane for optimal gas exchange
- Growth area and volume are nominal
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 25.3 oz. |
| Certificazione/Conformità | EN ISO 13485, FDA CFR 21 Part 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), USP Class VI Tested, Non-Toxic, Non-Pyrogenic, Tissue Culture Tested, Radiation Sterilized (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10-6 |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 750 ml |
| Materiale | Polistirene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per adesione e crescita cellulare potenziate |
| Stile collo | Dritto |
| N. per custodia | 40/Cs. |
| N. per confezione | 5/Pk. |
| Vedi altri risultati |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.