Learn More
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10537161 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
70 ml
250 ml
600 ml
750 ml
800 ml
Area di coltura:
12.5 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm²
75 cm²
75 cm2
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Plug Seal
Tappo sigillante
Stile collo:
Canted
Dritti
Dritto
Inclinato
Straight
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 30
pezzi 40
pezzi 60
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Area di coltura Tipo di chiusura Stile collo Dimensione della confezione
10537161 250 ml 75 cm2 Con sfiato Inclinato pezzi 60
10354331 25 ml 12.5 cm2 Plug Seal Canted pezzi 100
10249120 25 ml 12.5 cm2 Con sfiato Dritti pezzi 100
10634501 50 ml Tappo sigillante Inclinato pezzi 200
10350391 50 ml 25 cm² Con sfiato Dritti pezzi 100
10341011 70 ml Plug Seal Canted pezzi 200
10700052 70 ml Con sfiato Inclinato pezzi 100
10527161 250 ml 75 cm² Tappo sigillante Inclinato pezzi 60
10797791 250 ml 75 cm2 Plug Seal Straight pezzi 100
10508662 250 ml 75 cm2 Con sfiato Dritto pezzi 100
10728502 600 ml Plug Seal Canted pezzi 40
10499032 600 ml Con sfiato Inclinato pezzi 40
10078780 750 ml 175 cm2 Tappo sigillante Dritto pezzi 40
10218550 750 ml 175 cm2 Con sfiato Dritto pezzi 40
10446421 800 ml 225 cm2 Plug Seal Canted pezzi 30
10687762 800 ml 225 cm2 Con sfiato Inclinato pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 10537161 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353136
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fabbricate in polistirene vergine otticamente trasparente per osservare il campione o le cellule al loro interno. Fiasche trattate per colture cellulari Corning™ Falcon™ caratterizzate da trattamento per colture di tessuti al plasma in vuoto per offrire una superficie di crescita uniforme.
  • Secure stacking provides stability from accidental tips or spills
  • Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/ mL
  • Volumetric graduations and writing patch
  • Vented caps incorporate a 0.2 μm hydrophobic membrane for optimal gas exchange
  • Growth area and volume are nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Certificazione/Conformità ISO 13485, FDA 21 CFR 820
Colore chiusura Blue
Materiale chiusura Polietilene
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale Polistirene
Da utilizzare con (applicazione) Per adesione e crescita cellulare potenziate
Altezza (sistema imperiale) 6.28 in.
Altezza (sistema metrico) 159.33 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.273 in.
Stile collo Inclinato
N. per custodia 60/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Product Type Cell Culture Flask
Forma Rettangolare
Rivestimento superficiale Trattamento per colture di tessuti
Temperature Range (Metric) 4°C to 60°C
Larghezza (sistema imperiale) 3.424 in.
Superficie di scrittura Yes
Graduated Yes
Mouth Style Threaded
Sterilità Sì
Forma del fondo Rectangular
Tipo di chiusura Con sfiato
Area di coltura 75 cm2
Trattamento superficiale Tissue Culture-treated
Volume (sistema metrico) di lavorazione 15 to 25 mL
Dimensione chiusura 28 mm
Quantità 60/Cs.
Dimensioni (L x P x A) 159.33 x 86.97 x 38.15 mm
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.