Learn More
Falipamil, TRC
Codice prodotto. 30138593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138593 50 mg 50mg
30135700 100 mg 100mg
30006763 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138593 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF10111650MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77862-92-1
Formula molecolare C24H32N2O5
Molecular Weight (g/mol) 428.52
Sinonimo 2-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-1H-isoindol-1-one, AQ-A 39;
SMILES COc1ccc(CCN(C)CCCN2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C2=O)cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Falipamil
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H32N2O5/c1-25(12-9-17-7-8-20(28-2)21(13-17)29-3)10-6-11-26-16-18-14-22(30-4)23(31-5)15-19(18)24(26)27/h7-8,13-15H,6,9-12,16H2,1-5H3
Peso formulazione 428.2311