Learn More
Globe Scientific False Bottom Tubes for Automation
Codice prodotto. 31923236 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Natural
White
Product Type:
False Bottom Tube
Imballaggio:
1000/Cs.
1500/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Product Type Imballaggio Dimensione della confezione
31923236 White False Bottom Tube 1500/Cs. pezzi 1500
31922516 Natural False Bottom Tube 1000/Cs. pezzi 1000
31922497 Natural False Bottom Tube 1500/Cs. pezzi 1500
31922679 White False Bottom Tube 1000/Cs. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31923236 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 5528B
Spedizione stimata: 11-01-2027
For use as secondary tube for barcoding on automated analyzers
  • Made of Polypropylene
  • Dimensions: 16 x 97mm
  • Capacity: 5mL
  • Screw Caps are sold separately (See 21-200-231, -232)
Specifica
Colore White
Descrizione These are the screw caps for use with 5527 and 5527B False Bottom Tubes
Materiale Polypropylene
Imballaggio 1500/Cs.
Product Type False Bottom Tube