Learn More
Faltan, MedChemExpress
Descrizione
Faltan is a dicarboximide fungicide, widely used on vines and several vegetable crops, and is also cytotoxic effect on human bronchial epithelial cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Faltan |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 133-07-3 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H4Cl3NO2S |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 125 mg/mL (421.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(SC(Cl)(Cl)Cl)C(C2=C1C=CC=C2)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only