Learn More
Macherey Nagel X100 Pleated filter MN 1674 1/4, D=40cm .
Marca:  Macherey Nagel 574040
X100 Pleated filter MN 1674 1/4, D=40cm .
Codice prodotto. 10002801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    233.00€ / pezzi 100
    Risparmia 8.00€
    3% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-01-2026