Learn More
Solstice FAM Benzine
Codice prodotto. 15915610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
18 L
Dimensione della confezione:
18L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15915610 18 L 18L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15915610 Fornitore Solstice N. del fornitore 2453818L
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
FAM Benzine, DIN 51635, bp 65°C to 95°C.
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals.
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Materiale o nome chimico FAM Benzine
pH Not applicable
Punto di fusione -30°C
CAS 110-82-7
CAS min. % ≥10.00%
Colore Colorless
CAS max % ≤25.00%
Densità 0.76 g/cm3 (15°C)
Quantità 18 L
Punto d'infiammabilità -26°C
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Formula molecolare C6H12
Pressione del vapore 10 hPa (20°C)
Numero MDL MFCD00003814
Viscosità No data available
Numero UN UN3295
Sinonimo Petroleum ether, FAM-Petroleum ether, Petroleum benzin
Punti di ebollizione 65°C to 95°C
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
IUPAC Name cicloesano
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Grado ACS