Learn More
Fam Benzine, Solstice
Codice prodotto. 15642670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15642670 2.5 L 2.50L
15652670 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15642670 Fornitore Fluka N. del fornitore 245382.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
DIN 51635, bp 65-95 °C
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101316-46-5
Numero MDL MFCD00081849
Specifica
Materiale o nome chimico Fam Benzine
Densità 0.690 to 0.705g/mL at 15°C
Punto d'infiammabilità −26°C (−14.8°F)
Quantità 2.5 L
Numero UN 1268