Learn More
Fam Benzine, Solstice
Product Code. 15652670
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 L
25 L
Unit Size:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15652670 25 L 25 L
15642670 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15652670 missing translation for 'mfr' Fluka missing translation for 'supplierNo' 2453825L
 Restricted Item
Request Bulk or Custom Format
Currently Unavailable: We have no information when this product will be available.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
DIN 51635, bp 65-95 °C
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101316-46-5
MDL Number MFCD00081849
Specifica
Density 0.690 to 0.705g/mL at 15°C
Flash Point −26°C (−14.8°F)
Quantity 25 L
UN Number 1268
Chemical Name or Material Fam Benzine