missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human FAM170B. The FAM170b Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The FAM170b Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP2-13985. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 170370 |
| Specie | Human |
| Product Line | Novus |
| Metodo di purificazione | Chromatography |
| Purezza | >80% |
| Concentrazione | 0.5mg/mL |
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulazione | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Simbolo del gene | FAM170B |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?