missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM188A Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18088503 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mL
Dimensione della confezione:
25µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18088503 0.025 mL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18088503 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB1002504SS

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

FAM188A Polyclonal specifically detects FAM188A in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene FAM188A
Applicazioni ELISA
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA 1:100-1:2000
Formulazione PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias gene C10orf97caspase recruitment domain containing pro-apoptotic protein, CARPRP11-394I23.1, chromosome 10 open reading frame 97, Dermal papilla-derived protein 5, DERP5CARD-containing protein, family with sequence similarity 188, member A, FLJ13397, MST126, my042, Protein CARP
Simboli geni FAM188A
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Residues 59-76 AFLLKKLLFSSEKSSWRD of human CARP protein.
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.025 mL
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 80013
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.