missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM219A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15898513
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15898513 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15898513 Fornitore Invitrogen N. del fornitore PA570109

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

FAM219A Polyclonal Antibody

FAM219A Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene FAM219A
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gene FAM219A
N. accesso geni Q9D772
Alias gene 2310028H24Rik; C11H9orf25; C9orf25; FAM219A; fam219aa; family with sequence similarity 219 member A; family with sequence similarity 219 member Aa; family with sequence similarity 219, member A; likely ortholog of H. sapiens chromosome 9 open reading frame 25 (C9orf25); protein FAM219A; uncharacterized protein C9orf25; uncharacterized protein C9orf25 homolog; zgc:101028
Simboli geni FAM219A
Specie ospite Rabbit
Immunogeno synthetic peptide directed towards the middle region of human FAM219A (aa 49-98).
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 71901
Target Species Mouse
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.