missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ FAM21C 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiSpecifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Bersaglio | FAM21C |
| Sinonimo | Em:AC012044.3, family with sequence similarity 21, member C, KIAA0592FAM21A, VPEFVaccinia virus penetration factor, WASH complex subunit FAM21C |
| Simbolo del gene | FAM21C |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?