missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FAM96B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16622795 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16622795 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16622795 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5106354

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total FAM96B.

Signs of Rubinstein-Taybi include mental retardation and predisposition to tumor growth and white blood cell neoplasias. Crohn's disease is a gastrointestinal inflammatory condition associated with chromosome 16 through the NOD2 gene. An association with systemic lupus erythematosis and a number of other autoimmune disorders with the pericentromeric region of chromosome 16 has led to the identification of SLC5A11 as a potential autoimmune modifier. The FAM96B gene product has been provisionally designated FAM96B pending further characterization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene FAM96B
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene CIAO2B
N. accesso geni Q9D187, Q9Y3D0
Alias gene 1110019N10Rik; CGI-128; CIAB; Ciao2b; Cytosolic iron-sulfur assembly component 2B; Fam96b; family with sequence similarity 96 member B; family with sequence similarity 96, member B; HSPC118; MIP18; Mitotic spindle-associated MMXD complex subunit MIP18; MSS19-interacting protein of 18 kDa; Protein FAM96B; RGD1311762
Simboli geni CIAO2B
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human FAM96B(Accession Q9Y3D0), corresponding to amino acid residues P88-D138.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 51647, 680987, 68523
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.