missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM98C Antibody [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30610735 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30610735 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30610735 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP346497AF488

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

FAM98C Polyclonal antibody specifically detects FAM98C in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene FAM98C
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 488
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene family with sequence similarity 98, member C, FLJ44669, hypothetical protein LOC147965
Specie ospite Rabbit
Immunogeno family with sequence similarity 98, member C. (Uniprot# Q17RN3)
Metodo di purificazione Immunogen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 147965
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.