Learn More
Famciclovir-d4, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Famciclovir-d4 |
| Quantità | 2.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)/i6D2,7D2 |
| Peso formulazione | 325.1688 |