Learn More
DWK Life Sciences Matraccio per bioreattore CELLine™
Fiasche con membrana per colture cellulari, ideali per la produzione di anticorpi e proteine
261.00€ - 1310.00€
Specifica
Include | User manual with feeding and harvesting schedules |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) cella | Capacità (sistema metrico) media | Da utilizzare con (applicazione) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) cella | Capacità (sistema metrico) media | Da utilizzare con (applicazione) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12871793
|
DWK Life Sciences
WCL1000-3 |
15 ml | 1000 ml | Fiasche con membrana per colture cellulari, ideali per la produzione di anticorpi e proteine, per colture in sospensione | 3/Cs. |
1045.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12801803
|
DWK Life Sciences
WCL1000-1 |
15 mL | 1000 mL | Membrane cell culture flasks ideal for antibody and Protein production, for suspension cultures | 1/Cs. |
336.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12891793
|
DWK Life Sciences
WCL1000AD-1 |
15 mL | 1000 mL | Membrane cell culture flasks ideal for antibody and Protein production, for adherent cultures | 1/Cs. |
403.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12881793
|
DWK Life Sciences
WCL0350-5 |
5 mL | 350 mL | Membrane cell culture flasks ideal for antibody and Protein production, for suspension cultures | 5/Cs. |
1310.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12811803
|
DWK Life Sciences
WCL1000AD-3 |
15 mL | 1000 mL | Membrane cell culture flasks ideal for antibody and Protein production, for adherent cultures | 3/Cs. |
1005.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12821803
|
DWK Life Sciences
WCL0350-1 |
5 mL | 350 mL | Membrane cell culture flasks ideal for antibody and Protein production, for suspension cultures | 1/Cs. |
261.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Le fiasche per colture cellulari ad alta densità con sistema a doppia membrana richiedono una minore manutenzione e garantiscono un raccolto a elevata concentrazione.
- Le camere con terreni sfusi hanno una maggiore durata di esecuzione senza necessità di sostituzione dei terreni
- Il vano concentra le cellule, gli anticorpi e le proteine per agevolare la purificazione
- Per colture cellulari in sospensione e colture di cellule aderenti: ibridomi, CHO, NS0, SF, BHK, HEK e così via.
02-912-745, 02-912-742
- For adherent cell cultivation
- Vano del terreno di 1000 ml
- Vano cellulare di 15 ml
- Disponibile come pacchetto singolo (02-912-745) o pacchetto triplo (02-912-742)
- For suspension cell cultivation
- Vano del terreno di 350 ml
- Vano cellulare di 5 ml
- Disponibile come pacchetto singolo (02-912-746) o pacchetto di cinque (02-912-746)
- For suspension cell cultivation
- Vano del terreno di 1000 ml
- Vano cellulare di 15 ml
- Disponibile come pacchetto singolo (02-912-744) o pacchetto triplo (02-912-741)
Specifica
User manual with feeding and harvesting schedules | |
Sterile |