Learn More
Famotidine, MedChemExpress
Descrizione
Famotidine (MK-208) is a competitive histamine H2-receptor antagonist. Its main pharmacodynamic effect is the inhibition of gastric secretion.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Famotidine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 76824-35-6 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C8H15N7O2S3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Sinonimo | MK-208 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (296.34 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.30 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only