Learn More
Famotidine Related Compound A Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30133647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133647 100 mg 100mg
30007400 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133647 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF102255100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88061-72-7
Formula molecolare C8 H14 N6 S2 . 2 Cl H
Molecular Weight (g/mol) 331.29
Sinonimo Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, hydrochloride (1:2), Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, dihydrochloride (9CI), 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidamide hydrochloride (1:2), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl]sulfanyl]propanimidamide dihydrochloride
IUPAC Name 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]propanimidamide;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NC(=N)CCSCc1csc(N=C(N)N)n1
Specifica
Materiale o nome chimico Famotidine Related Compound A
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H14N6S2.2ClH/c9-6(10)1-2-15-3-5-4-16-8(13-5)14-7(11)12;;/h4H,1-3H2,(H3,9,10)(H4,11,12,13,14);2*1H
Peso formulazione 330.0255
Percent Purity >95%