Learn More
Famotidine, TRC
Codice prodotto. 30402138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402138 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402138 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF1022505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Famotidine
CAS 76824-35-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8 H15 N7 O2 S3
Quantità 5 g
Sinonimo 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-propanimidamide, 3-[(2-Diaminomethyleneaminothiazol-4-yl)methylthio]-N-sulfamoylpropionamidine, Agufam, Amfamox, Antodine, Apo-Famotidine, Apogastine, Bestidine, Brolin, Cepal, Dibrit 40, Digervin, Dispromil, Dispronil, Durater, Facid, Fadin, Fadine, Fadyn, Fagastine, Famo, FamoABZ, Famocid, Famodar, Famodil, Famodin, Famodine, Famogard, Famogast, Famonerton, Famopsin, Famos, Famosan, Famostagine-D, Famotal, Famotep, Famotidine, Famotin, Famotine, Famowal, Famox, Famoxal, Fanosin, Fanox, Farmotex, Fenox, Fibonel, Fudone, Fuweidin, Ganor, Ganor mite, Gaster, Gastridin, Gastrion, Gastro, Gastrodomina, Gastropen, H 2 Bloc, Ifada, Kemofam, Lecedil, Logos, MK 208, Mosul, Motiax, Muclox, N-(Aminosulfonyl)-3-[[[2-[(diaminomethylene)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidamide, Nevofam, Nulcerin, Panalba, Pepcid, Pepcid AC, Pepcid PM, Pepcidin, Pepcidin Rapitab, Pepcidina, Pepcidine, Pepdif, Pepdine, Pepdul, Pepdul mite, Pepfamin, Peptan, Peptifam, Pepzan, Purifam, Quamatel, Quamtel, Restadin, Rogasti, Sedanium R, Supertidine, Tamin, Topcid, Ulcatif, Ulcedine, Ulceran, Ulcetrax, Ulcidine, Ulcofam, Ulfagel, Ulfam, Ulfamid, Ulfinol, Ulped, Ulped AR, Weimok, YM 11170
InChI Formula InChI=1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N)cs1)N
IUPAC Name 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide
Molecular Weight (g/mol) 337.45
Peso formulazione 337.0449
Percent Purity >95