missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FANCD2 Antibody (1290C), DyLight 755, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18210255 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18210255 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18210255 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP261930IR

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

FANCD2 Monoclonal specifically detects FANCD2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene FANCD2
Applicazioni KnockDown, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 1290C
Coniugato DyLight 755
Diluizione Western Blot, Knockout Validated
Formulazione 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias gene DKFZp762A223, FA4, FACD, FAD, FAD2, FA-D2, FADFAD2, FANCD, Fanconi anemia complementation group D2, Fanconi anemia group D2 protein, Fanconi anemia, complementation group D2, FLJ23826, FPN1, HFE4, IREG1, Protein FACD2, SLC11A3
Simboli geni FANCD2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This FANCD2 Antibody (1290C) [DyLight 755] was developed against human FANCD2 fusion protein (N-terminal fragment). [Swiss-Prot #Q9BXW9]
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Disciplina di ricerca Breast Cancer, Cancer, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Epigenetics, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2177
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.