missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FANCD2 Antibody (1290D) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18275698 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18275698 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18275698 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP280729

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

FANCD2 Monoclonal specifically detects FANCD2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), CyTOF-ready, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene FANCD2
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF, Immunoassay
Classificazione Monoclonal
Clone 1290D
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot : 0.1 - 0.5 μg/mL, Simple Western : 1 μg/mL, Flow Cytometry 1 μg/mL, Immunohistochemistry : 5-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 5-10 μg/mL, Flow (Intracellular), CyTOF-ready, Knockout Validated
Formulazione PBS
Alias gene DKFZp762A223, FA4, FACD, FAD, FAD2, FA-D2, FADFAD2, FANCD, Fanconi anemia complementation group D2, Fanconi anemia group D2 protein, Fanconi anemia, complementation group D2, FLJ23826, FPN1, HFE4, IREG1, Protein FACD2, SLC11A3
Simboli geni FANCD2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This FANCD2 Antibody (1290D) - Azide and BSA Free was developed against human FANCD2 fusion protein (N-terminal fragment). [Swiss-Prot #Q9BXW9]
Peso molecolare dell'antigene 164.1 kDa
Metodo di purificazione Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Breast Cancer, Cancer, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Epigenetics, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2177
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.