Learn More
Hellma™ Far UV Quartz Cuvette Ultra Micro Cells
Codice prodotto. 12761695
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza del percorso unitSize
12761695 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12761695 Fornitore Hellma™ N. del fornitore 105203108540
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo Ultra-micro Cell Cuvette
Capacità (sistema metrico) 0.05 mL
Materiale Far UV Quartz
Quantità 1Each
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm