Learn More
Farnesol, 96%, mixture of isomers
Codice prodotto. 10356650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10356650 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10366650 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10356650 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 119120250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4602-84-0 | C15H26O | 222.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4602-84-0
Formula molecolare C15H26O
Molecular Weight (g/mol) 222.37
Numero MDL MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
InChI Key CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Sinonimo e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
PubChem CID 1549109
ChEBI CHEBI:35966
IUPAC Name (2E,6Z)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Specifica
Materiale o nome chimico Farnesol
Nota nome 96%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8865g/mL
Punti di ebollizione 149°C (4.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (sum of geometric isomers) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4870 to 1.492
Quantità 25 mL
Beilstein 01, III, 2040
Indice di Merck 15, 3975
Gravità specifica 0.8865
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 222.37
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid