Learn More
Farnesol (Mixture of Isomers), TRC
Codice prodotto. 30400788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400788 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400788 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF10245550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Farnesol (Mixture of Isomers)
CAS 4602-84-0
Formula molecolare C15 H26 O
Quantità 50 g
Sinonimo Farnesol, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, Farnesol (6CI), 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecen-1-ol, CSU 1806, FCI 119a, Farnesyl alcohol, NSC 60597, Nikkosome, Farnesol (mixture of isomers)
InChI Formula InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=CCO)C)C)C
IUPAC Name 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 222.37
Peso formulazione 222.1984