Learn More
Farnesyl acetate, mixture of isomers, 96%
Codice prodotto. 11428647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428647 100 g 100g
11418647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11428647 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19778.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 29548-30-9 | C17H28O2 | 264.409 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29548-30-9
Formula molecolare C17H28O2
Molecular Weight (g/mol) 264.409
Numero MDL MFCD00036516
InChI Key ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
Sinonimo farnesyl acetate, farnesol acetate, all-trans-farnesyl acetate, unii-d5zj1foc2i, trans,trans-farnesyl acetate, d5zj1foc2i, 3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl acetate, 2e,6e-farnesyl acetate, 2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate, e,e, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl acetate
PubChem CID 638500
IUPAC Name [(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl] acetate
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Farnesyl acetate
Nota nome mixture of isomers
Densità 0.91
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Indice di rifrazione 1.477
Quantità 100 g
Beilstein 1784823
Peso formulazione 264.41
Percent Purity 96%