Learn More
Farnesylacetone, mixture of isomers, 97%
Codice prodotto. 11469506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11469506 50 g 50g
11479506 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469506 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19234.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 762-29-8 | C18H30O | 262.437 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 762-29-8
Formula molecolare C18H30O
Molecular Weight (g/mol) 262.437
Numero MDL MFCD00036517
InChI Key LTUMRKDLVGQMJU-IUBLYSDUSA-N
Sinonimo farnesyl acetone, 5e,9e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, farnesylacetone, e,e-farnesylacetone, unii-3s0g4n267h, e,e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, trans,trans-farnesylacetone, 5,9,13-pentadecatrien-2-one, 6,10,14-trimethyl-, e,e, 2,6,10-trimethyl-2,6,10-pentadecatrien-14-one, 5,9,13-pentadecatriene-2-one, 6,10,14-trimethyl
PubChem CID 1711945
ChEBI CHEBI:67252
IUPAC Name (5E,9E)-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Farnesylacetone
Nota nome mixture of isomers
Densità 0.88
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.481
Quantità 50 g
Beilstein 1781239
Peso formulazione 262.44
Percent Purity 97%