missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fasiglifam, MedChemExpress

Codice prodotto. 16484996
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
2mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16484996 100 mg 100mg
16443998 10 mg 10mg
16466707 5 mg 5mg
16420116 2 mg 2mg
16480986 200 mg 200mg
16490347 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16484996 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10480

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.

Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico Fasiglifam
CAS 1000413-72-8
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H32O7S
Quantità 100 mg
Sinonimo TAK-875
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM)
SMILES CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 524.63
Peso formulazione 524.63
Percent Purity 95.05%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.