Learn More
Fasiglifam, MedChemExpress
Description
Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Fasiglifam |
| CAS | 1000413-72-8 |
| Colore | Red |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C29H32O7S |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | TAK-875 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM) |
| SMILES | CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 524.63 |
| Show More |
Research purposes only