Learn More
Fasiglifam, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200097871
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
2mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16484996
Marca: Medchem Express HY10480
MedChemExpress Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Fasiglifam
CAS 1000413-72-8
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H32O7S
Quantità 100 mg
Sinonimo TAK-875
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM)
SMILES CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 524.63
Peso formulazione 524.63
Percent Purity 95.05%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.