Learn More
Testo™ Fast-action Surface Probe
Codice prodotto. 10221013
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
80 mm
115 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10221013 115 mm Pezzo
10721794 80 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10221013 Fornitore Testo™ N. del fornitore 0602 0393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.36€
    144.00€ / pezzi 1
    Risparmia 96.36€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Include Fast-action Surface Probe, 5 dia. x 115mm L Probe Shaft, 12mm dia. Probe Shaft Tip, 1.2mm L Cable, –60 to 300°C Measuring Range, 3sec. Response Time, For Detection of Thermal Bridges in Walls
Da utilizzare con (applicazione) Detection of thermal bridges in walls
Tempo di risposta 3 sec.
Temperature Range (Metric) -60°C to +300°C
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm