Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fast Blue BB, 98%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fast blue BB |
| Punto di fusione | 98.0°C to 100.0°C |
| Nota nome | 98% |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Spettrometria UV | Complies |
| Beilstein | 13, III, 2170 |
| Colore | Brown to Gray |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Fast Blue BB
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.