Descrizione
- FAST DNA Erase is a ready-to-use, clear, colorless liquid designed to eliminate DNA contamination from common laboratory surfaces, including countertops, plastics, stainless steel, and glass.
- Application Notes: FAST DNA Erase is intended to decontaminate laboratory surfaces, apparatus, and plastic and glass vessels.
- Usage Statement: Unless otherwise specified, MP Biomedicals' products are intended for research or further manufacturing use only and are not for direct human use.
- Key Application: Removal of DNA contamination
Specifica
Specifica
| Color-coded | No |
| Forma | Liquid Spray |
| Scent | Unscented |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- FAST DNA Erase
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .