Learn More
Labconco™ Fast-Freeze Flask Bottom Only, Amber
Codice prodotto. 16685065 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
3.9 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema imperiale) esterno Dimensione della confezione
16685065 600 mL 3.9 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16685065 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7542801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    222.01€ / pezzi 1
    Risparmia 21.99€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Used in the freeze drying process and compatible with all major brands of freeze-drying equipment. Labconco™ Fast-Freeze Flask Bottom Only, Amber is made of high-strength borosilicate glass to withstand extreme temperatures and high vacuum.
  • Features a wide mouth opening for easy loading and cleaning
  • Flat bottom reduces spills and provides better balance
  • Amber-color glass protects light-sensitive samples
  • Available in 300mL, 600mL, 750mL, and 900mL
  • Bottoms are available separately as replacement components
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.9 in.
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Amber Flask
Monouso Reusable
Mouth Style Wide
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 99.1 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg