Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, solo fondo piano
Codice prodotto. 11874740 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11874740 600 mL Pezzo
15143025 300 mL Pezzo
15123025 80 mL Pezzo
15113025 120 mL Pezzo
15163025 2000 mL Pezzo
10524735 40 ml Pezzo
14841301 900 mL Pezzo
11884740 1200 mL Pezzo
15133025 150 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11874740 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7542800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    180.23€ / pezzi 1
    Risparmia 9.77€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Requires
Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori
High-strength borosilicate glass bottom to withstand extreme temperatures and high vacuum.
High-strength borosilicate glass bottom to withstand extreme temperatures and high vacuum
  • Con imboccatura larga per agevolare il caricamento veloce e pulito
  • Fondo piatto che riduce versamenti e offre un migliore bilanciamento
  • Le fiasche dovrebbero essere riempite per non più di un terzo del loro volume così da ottenere la massima area di superficie e assicurare un'efficiente liofilizzazione
  • Coperture, fondi e carta da filtro disponibili separatamente come componenti di ricambio
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.55 in.
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema imperiale) 5.3 in.
Altezza (sistema metrico) 13.5 cm
Product Type Flask
Peso (sistema imperiale) 1.8 libbre
Monouso Reusable
Mouth Style Wide
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 90.2 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg