Learn More
Fast Garnet GBC Base 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10501981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10501981 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10501981 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153260250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-56-3
Formula molecolare C14H15N3
Molecular Weight (g/mol) 225.295
Numero MDL MFCD00007733
InChI Key PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-Aminoazotoluene, 4'-Amino-2, 3'-dimethylazobenzene, C.I. 11160, Solvent Yellow 3
PubChem CID 7340
IUPAC Name 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]aniline
SMILES CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico Fast Garnet GBC base
Nota nome 97%
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare NH2C6H3(CH3)N=NC6H4CH3
Beilstein 16, 344
Indice di Merck 15, 415
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 225.29
Percent Purity ≥96.0%
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Brown/Red
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fast Garnet GBC base
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.