missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fast Garnet GBC base, Thermo Scientific Chemicals

Codice prodotto. 15463319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15463319 100 g 100g
15473319 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15463319 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60574.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

C.I. 11160

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

C.I. 11160
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 97-56-3
Formula molecolare C14H15N3
Molecular Weight (g/mol) 225.295
Numero MDL MFCD00007733
InChI Key PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 11160; Solvent Yellow 3
PubChem CID 7340
IUPAC Name 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]aniline
SMILES CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C

Specifica

Materiale o nome chimico Fast Garnet GBC base
Punto di fusione 101°C to 102°C
Formula lineare CH3C6H4N=NC6H3(CH3)NH2
Beilstein 6506005
Indice di Merck 14,420
Peso formulazione 225.29
Odore Odorless
Colore Brown/Orange
Quantità 100 g
Forma fisica Powder

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.