Learn More
Fast Garnet GBC Salt, TRC
Codice prodotto. 30406966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30406966 100 mg
30396022 1 g
30401154 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406966 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF101890100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-89-3
Formula molecolare C14H13N4 . HO4S
Molecular Weight (g/mol) 334.35
Sinonimo Garnet GBC Salt, 2-Methyl-4-(o-tolylazo)benzenediazonium Hydrogen Sulfate, 4-(o-Tolylazo)-o-toluenediazonium Hydrogen Sulfate (6CI)
IUPAC Name hydrogen sulfate;2-methyl-4-[(E)-(2-methylphenyl)diazenyl]benzenediazonium
SMILES Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2.OS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Fast Garnet GBC Salt
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Peso formulazione 334.0736