Learn More
MP Biomedicals FastDNA™ SPIN Kit for Soil
Codice prodotto. 11492400 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
100 Preps
50 preparazioni
Dimensione della confezione:
1 set
50 preparazioni
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
11492400 50 preparazioni 50 preparazioni
17584885 100 Preps 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11492400 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 116560200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.17€
    483.00€ / pezzi 50
    Risparmia 61.17€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
FastDNA™ SPIN Kit for Soil is used for rapid isolation of PCR-ready genomic DNA from any environmental sample.
  • Tipo di kit o di saggio: Isolamento acidi nucleici, mini preparazione
  • Molecola da arricchire: DNA
  • Tipo di campione: suolo, escrementi, acqua ambientale, acque reflue, fango
  • Dimensioni provetta: 2 ml
  • Composizione matrice: matrice E, sfere in ceramica da 1.4 mm, sfere di silice da 0.1 mm e una biglia di vetro da 4 mm
Specifica
Capacità 2 mL
Concentrazione Up to 500 mg per prep
Formato Kit
Isolation Technology Glass Milk
Tipo di campione Soil, Feces, Sludge, Wastewater, Environmental, Compost, Manure, Rhizosphere
Da utilizzare con (apparecchiatura) FastPrep™ Instrument
Da utilizzare con (applicazione) Per l’isolamento di batteri, funghi, DNA genomico vegetale e animale e altri campioni ambientali
Matrix Lysing Matrix E
N. di reazioni 50 preparazioni
Product Type Nucleic Acid Isolation, Mini-prep
Specie Isolate bacterial, fungal, plant, and animal genomic DNA
Bersaglio DNA
Durata del test 30 min.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FastDNA SPIN Kit for Soil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulfate, Polyvinylpyrrolidone (PVP 40), Guanidine Thiocyanate
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.