Learn More
Fisherbrand™ Pompa FB70155
Codice prodotto. 11533485 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
194 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11533485 194 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11533485
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pompa a pistone senza olio. Pompa FB70155 Fisherbrand™ progettata per applicazioni di laboratorio di tipo generico che richiedano esclusivamente vuoto spinto o pressione moderata.
  • Custodia in plastica resistente e leggera, con maniglia di trasporto integrata
  • Sostituzione getto d'acqua o aspiratore per compiti generici
  • Leggero, compatto, portatile, per uso generale
  • Sconsigliato per vapori organici, basici e acidi
  • Ugello DN6 per tubo flessibile per il vuoto ID da 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 292 mbar
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz, motore con cavi di alimentazione Schuko e UK
Dimensioni (L x P x A) 20.5 x 12 x 21.0 cm (8.7 x 4.7 x 8.2 in.)
Profondità (sistema metrico) 194 mm
Modello FB70155
Peso (sistema metrico) 2.3 kg
Overall Height (Metric) 191 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 114 mm
Tipo di pompa Pompa
Spostamento d'aria 9.21 l/min.
Applicazioni Campionamento gas
Maximum Pressure 2.3 bar